Learn More
Labcon Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 1250 μl
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
Marque: Labcon 1168-965-006-9
77.47 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue FlexTop™
- Conviennent aux pipettes de 1000 et 1250 μl appréciées
- Très faible rétention de liquide
- Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte | |
Usage unique | |
Non | |
Résine de polypropylène USP de classe VI |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Ultrafine | |
96 cônes/rack | |
Universelle | |
Faible rétention SuperSlik |