Learn More
Labcon Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 1250 μl
GREENER_CHOICE
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
Marque:  Labcon 1168-960-006-9
49.83 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16603992
  • 71.65€ / 576 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pointe de pipette
  • Longueur étendue FlexTop™
  • Conviennent aux pipettes de 1000 et 1250 μl appréciées
  • Très faible rétention de liquide
  • Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
1250 μl
Non stérile
Autoclavable
88,9 mm
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
Cône UltraFine
96 cônes/rack
Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 µL appréciées
Faible rétention SuperSlik™
Sans filtre
Transparent
3,50 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité
Manipulation de liquides
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte
Oui
Non
Résine de polypropylène de classe USP VI