Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Ces cônes de pipette à faible rétention sont dotés de pointes UltraFine™.
Marque: Labcon™ 1068-965-006-9
34.84 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Très faible rétention de liquide
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1200 μl | |
Stérile | |
Violet | |
3,5 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Rack | |
96 pointes / rack | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Naturel | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
pointe UltraFine | |
Température ambiante | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™ | |
SuperSlik™ Faible rétention |