Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Extra Long Low Retention Pipette Tips
These graduated, extra long pipette tips with UltraFine™ Points come in resealable bags or racks.
Marque: Labcon™ 1165-965-006-9
37.99 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Graduations à 2 μl et 10 μl
- Convient aux pipettes standard de 10 μl
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
Violet | |
2 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Micropipetage | |
Rack, 96 | |
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavable | |
47,6 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, d’endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Version longue | |
Oui | |
Résine en polypropylène |