Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico PLUS
Code produit. 15689364 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
200 ml
500 mL
1 litre
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Code produit. 15689364
Marque: Thermo Scientific™ 34580
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent (ECL) amélioré qui permet la détection des protéines du picogramme au femtogramme par analyse par transfert Western
Le substrat Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS est conçu pour offrir une excellente intensité de signal et une excellente sensibilité pour le transfert Western avec les conjugués HRP. L’intensité de l’émission lumineuse associée à la durée exceptionnelle permet l’acquisition de plusieurs expositions afin d’obtenir plus facilement des images de transfert en qualité de publication. Le substrat SuperSignal West Pico PLUS est compatible avec différentes membranes, différents réactifs de blocage et une large gamme de dilutions d’anticorps, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des applications de transfert Western.
Caractéristiques du substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico PLUS :
  • Sensibilité du pictogramme au femtogramme—détecte des quantités de protéine cible sur la membrane de nitrocellulose ou de PVDF allant du pictogramme au femtogramme
  • Stabilité du signal élevée—les transferts incubés offrent une durée de signal stable pendant la période critique de 4 heures avec jusqu’à 24 heures de rendement lumineux en conditions optimales
  • Réactif stable—solution de travail stable pendant 8 heures ; le kit est stable pendant une année à température ambiante
  • Économique—optimisé pour des concentrations d’anticorps diluées :
    • 0,2 à 1,0 µg/ml d’anticorps primaires (dilution de 1:1000 à 1:5000 à partir d’un stock de 1 mg/ml)
    • 10 à 50 ng/ml d’anticorps secondaire (dilution de 1:20 000 à 1:100 000 pour un stock de 1 mg/ml)
  • Robustesse exceptionnelle—offre des performances élevées en dehors des plages de dilution d’anticorps recommandées, notamment les dilutions d’anticorps secondaires de 1:5 K à 1:10 K les plus courantes à partir d’une solution mère de 1 mg/ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 500 mL
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1 : 20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1 : 1 K (0,2 - 1 μg/ml)
Sensibilité Du picogramme au femtogramme élevé
Durée du signal 6 à 24 h
Suffisant pour 60 transferts sur mini-gel, 5 000 cm2 de membrane
Contenus des kits Luminol/Enhancer, 250 mL, Stable Peroxide Buffer, 250 mL
Contenu et stockage Suffisant pour 60 transferts sur mini-gels ; 5 000 cm2 de membrane
• Luminol / séquence activatrice SuperSignal West Pico PLUS, 250 ml
• Peroxyde stable SuperSignal West Pico PLUS, 250 ml
Conserver à température ambiante.