Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico PLUS
Un substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent (ECL) amélioré qui permet la détection des protéines du picogramme au femtogramme par analyse par transfert Western
Marque: Thermo Scientific™ 34577
108.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le substrat Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS est conçu pour offrir une excellente intensité de signal et une excellente sensibilité pour le transfert Western avec les conjugués HRP. L’intensité de l’émission lumineuse associée à la durée exceptionnelle permet l’acquisition de plusieurs expositions afin d’obtenir plus facilement des images de transfert en qualité de publication. Le substrat SuperSignal West Pico PLUS est compatible avec différentes membranes, différents réactifs de blocage et une large gamme de dilutions d’anticorps, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des applications de transfert Western.Caractéristiques du substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico PLUS :
- Sensibilité du pictogramme au femtogramme—détecte des quantités de protéine cible sur la membrane de nitrocellulose ou de PVDF allant du pictogramme au femtogramme
- Stabilité du signal élevée—les transferts incubés offrent une durée de signal stable pendant la période critique de 4 heures avec jusqu’à 24 heures de rendement lumineux en conditions optimales
- Réactif stable—solution de travail stable pendant 8 heures ; le kit est stable pendant une année à température ambiante
- Économique—optimisé pour des concentrations d’anticorps diluées :
- 0,2 à 1,0 µg/ml d’anticorps primaires (dilution de 1:1000 à 1:5000 à partir d’un stock de 1 mg/ml)
- 10 à 50 ng/ml d’anticorps secondaire (dilution de 1:20 000 à 1:100 000 pour un stock de 1 mg/ml)
- Robustesse exceptionnelle—offre des performances élevées en dehors des plages de dilution d’anticorps recommandées, notamment les dilutions d’anticorps secondaires de 1:5 K à 1:10 K les plus courantes à partir d’une solution mère de 1 mg/ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Substrat | |
Liquide | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
200 ml | |
Peroxydase de raifort | |
Du picogramme au femtogramme élevé | |
25 transferts sur mini-gels, 2 000 cm² de membrane | |
Suffisant pour 25 transferts sur mini-gels ; 2 000 cm2 de membrane • Luminol / séquence activatrice SuperSignal West Pico PLUS, 100 ml • Peroxyde stable SuperSignal West Pico PLUS, 100 ml Conserver à température ambiante. |
Chimiluminescence | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
HRP | |
2° : 1 : 20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1 : 1 K (0,2 - 1 µg/ml) | |
6 à 24 h | |
Luminol / Séquence activatrice SuperSignal West Pico PLUS, 100 ml, Peroxyde stable SuperSignal West Pico PLUS, 100 ml | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
10Minutes
54Secondes
27