Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico
Substrat HRP chimiluminescent (ECL) amélioré qui permet une détection des niveaux faibles de picogrammes par analyse par transfert Western. Ces produits seront arrêtés le 30 septembre, 2017. Passez au SuperSignal West Pico PLUS plus long et plus sensible.
64.05€ - 106.00€
Spécification
Description | Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico |
---|---|
Méthode de détection | Chimiluminescence |
Conjugué | HRP |
Code produit | Marque | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10445685
|
Thermo Scientific™
34079 |
Kit 50°ml | 6 transferts sur mini-gels ; 500 cm2 de membrane | N/A | |||||
10177533
|
Thermo Scientific™
34077 |
Kit de 100 ml | 12 transferts sur mini-gels ; membrane de 1000 cm2 | N/A | |||||
Description
Le substrat chimiluminescent Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico est un substrat chimiluminescent (ECL) amélioré pour l’enzyme de peroxydase de raifort (HRP) qui permet une détection des niveaux faibles de picogrammes de protéines dans les applications de transfert Western.
Substrat chemiluminescent• Substrat pour chemiluminescence
Spécification
Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico | |
Chimiluminescence | |
HRP |