Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ ELISA Pico
Substrat HRP optimisé pour générer un signal lumineux intense et fournir des performances exceptionnelles dans les dosages basés sur le luminomètre.
449.00€ - 792.00€
Spécification
Type de produit | Substrat ELISA |
---|---|
Méthode de détection | Chimiluminescence |
Gamme de produits | SuperSignal™ |
Propriétés du substrat | substrat chimique |
Type de substrat | HRP (peroxydase de raifort) |
Code produit | Marque | Contenus des kits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenus des kits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10475775
|
Thermo Scientific™
37069 |
Tampon peroxyde stable, 125 ml, Amplificateur luminol, 125 ml | Kit de 250 ml |
792.00€
250mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10185663
|
Thermo Scientific™
37070 |
Tampon peroxyde stable, 50 ml, Amplificateur luminol, 50 ml | Kit de 100 ml |
449.00€
100mL |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le substrat chimiluminescent ELISA Pico SuperSignal Thermo Scientific™ est optimisé pour générer un signal lumineux intense et fournir des performances d’exception dans les dosages à base de luminomètre.
Le substrat SuperSignal ELISA Pico fournit une détection chimiluminescente de l’activité de la péroxydase de raifort (HRP) pour les méthodes ELISA basées sur les anticorps et les sondes conjugués au HRP. Ces ELISA peuvent avoir lieu soit dans un tube à essai, soit dans une microplaque et sont quantifiées en mesurant les unités de lumière relative (RLU) dans un luminomètre.Points clés :
Génération immédiate de lumière – un signal intense est produit immédiatement à température ambiante ou à 37°C
Faible rapport signal/bruit – fond minimal
Faible sensibilité au picogramme – permet de détecter les protéines dans vos ELISA jusqu’aux niveaux du picogramme
Stockage à température ambiante – produit compatible avec l’expédition ambiante et aucun besoin de stocker à 4°C
Stabilité de la solution de travail sur 8 heures – constante des performances de la solution de travail sur une période de 8 heures avec seulement une diminution de 10 % de l’activité en 24 heures
Flexible – le signal peut être lu dans des plaques noires ou blanches opaques
Émet de la lumière à 425 nm – mesurable par luminomètres
Comprend :
Solution Luminol/Séquence activatrice (125 ml) ; tampon peroxyde stable (125 ml)
Spécification
Substrat ELISA | |
SuperSignal™ | |
HRP (peroxydase de raifort) |
Chimiluminescence | |
substrat chimique | |
Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.Introduction |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.