Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP Invitrogen est une solution conçue pour la détection rapide, sensible et simple de cibles d’ARN dans des réactions d’amplification isotherme médiée par boucle (LAMP).
Marque: Invitrogen™ A51802
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une solution conçue pour une détection rapide, sensible et simple des cibles d’ARN dans des réactions d’amplification isotherme médiée par boucle (LAMP)
- Elle permet l’amplification rapide de l’ARN de l’agent pathogène viral, offrant une sensibilité de détection et spécificité élevées et des performances robustes
- Le Master Mix optimisé utilise des enzymes exceptionnelles qui permettent une détection de cibles fiable en 5 à 15 minutes pour une variété de cibles et de concentrations d’ARN viral.
- Il comprend un mutant d’ADN polymérase Bst évolué avec une tolérance élevée aux inhibiteurs et une amplification rapide des cibles à une température optimale de 65°C.
- La Transcriptase inverse SuperScript IV se distingue par la thermostabilité, vitesse et tolérance aux inhibiteurs accrues
- Pour prévenir la dégradation de l’ARN par des RNases de transfert, le Master Mix inclut l’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT puissant et non compétitif
- La composition exclusive des tampons de réaction est optimisée pour augmenter la spécificité en retardant le temps d’amplification du contrôle sans modèle (NTC).
- La performance du Master Mix SuperScript IV RT-LAMP a été validée pour plusieurs ARN viraux, y compris la rougeole, la grippe et l’ARN du SRAS-CoV-2
- Le Master Mix peut être utilisé pour détecter l’ADN avec une vitesse de réaction similaire ou plus rapide que celle des cibles d’ARN.
- Disponible dans un format à un seul tube pratique avec colorant SYTO 9 pour la détection en temps réel
- Le format du Master Mix offre la flexibilité de sélectionner et de tester différentes amorces pour les cibles d’ARN souhaitées et de les utiliser avec les méthodes de détection en temps réel ou en point de virage
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Master Mix | |
ADN polymérase Bst | |
• 4 x 1,25 ml de Master Mix SuperScript IV RT-LAMP (2X), • 1 x 30 µl de colorant vert d’acide nucléique fluorescent SYTO Conserver à 20°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
|
65°C | |
Dry Ice | |
Coloration d’acide nucléique vert fluorescent SYTO 9 | |
5 to 15 minutes |
LAMP, RT-LAMP | |
400 reactions, 4 x 1.25 mL | |
400 réactions | |
SuperScript™ IV | |
Détection en temps réel et du point final | |
2X |