Learn More
Cytiva Colonnes Superose™ 6 Increase
Code produit. p-4933428 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2mm
5 mm
10 mm
Hauteur (métrique):
150 mm
300mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15377653
Marque: Cytiva 29091596
Edge
Chromatographie d’exclusion stérique haute résolution pour l’étude des complexes et protéines de grande taille. Les colonnes Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase permettent une chromatographie d’exclusion stérique (CES) de haute qualité.
Les colonnes pré-conditionnées Superose™ 6 Increase apportent qualité et haute résolution à la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) — même pour les protéines et agrégats de grande taille.
performances accrues
  • Résolution supérieure aux colonnes traditionnelles Superose 6
  • Large plage de fractionnement (Mr de 5 000 à 5 millions)
  • Résiste au nettoyage à pH élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Superose 6 Increase 10/300 GL
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Hauteur (métrique) 300mm
Débit 0,5 ml / min.
Matériau Verre borosilicaté
Type de ligand Agarose réticulée
Pression max. 435°psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 8,6 mu;m
Type de support Filtre en polyéthylène (PE)
Contenu et stockage 4° à 30°C dans 20 % d’éthanol
Type de colonne Gel Filtration Column
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol