Learn More
Cytiva Colonnes Superose™ 6 Increase
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2mm
5 mm
10 mm
Hauteur (métrique):
150 mm
300mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes pré-conditionnées Superose™ 6 Increase apportent qualité et haute résolution à la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) — même pour les protéines et agrégats de grande taille.
performances accrues
- Résolution supérieure aux colonnes traditionnelles Superose 6
- Large plage de fractionnement (Mr de 5 000 à 5 millions)
- Résiste au nettoyage à pH élevé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Superose 6 Increase 3,2/300 |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2mm |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Débit | 0,04 ml / min. |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de ligand | Agarose réticulée |
| Pression max. | 435°psi |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Granulométrie | 8,6 mu;m |
| Type de support | Fritte Titatium |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Superose 6 Increase 3.2/300
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol