Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de plaques chauffantes SuperNuova+™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Notre nouvelle gamme de plaques chauffantes Thermo Scientific™ SuperNuova+™ offre des performances et une sécurité fiables ainsi qu'une simplicité d'utilisation. Les unités sont disponibles en deux tailles, y compris un modèle multipositions avec des commandes et des réglages optimisés pour les applications exigeant une précision de pointe.
Conception intuitive
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour le chauffage
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Possibilité de sauvegarder les réglages de température
- Sonde de température PT1000 et pare-éclaboussures de protection en option
- Comprend : Sonde de température PT100, tige et pinces
Une technologie avancée
- Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50°C (122°F)
Garantie :
Garantie de 3 ans
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Dimensions | 7,25 x 7,25 po |
| max. (métrique) | 300°C (température max.) |
| Hauteur (impériale) | 3,8 in |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Poids (impériale) | 10,6 lb |
| Largeur (impériale) | 8,2 in |
| Hauteur (métrique) | 9,7 cm |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
| Poids (métrique) | 4,8 kg |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.