Learn More
Cytiva Tubes en verre Superloop™
Pièce de rechange pour ensembles Superloop™. Les tubes en verre GE Healthcare Superloop™ sont des tubes gradués en verre borosilicaté avec filetage et rainure à utiliser dans les Superloop de 10 ml ou 50 ml.
Marque:  Cytiva 19-7593-01
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.14300kg
Code produit. 11330122
  • 736.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Superloop™ permet l’introduction de grands volumes d’échantillons dans un système à liquide pressurisé. Il remplace une simple boucle d’échantillonnage.
  • Tube de rechange en verre de 10 ml ou 50 ml avec filetage et rainure
  • En verre borosilicaté
  • Le tube est doté d’une échelle graduée par incréments de 1 ml
  • Utilisées avec la vanne d’injection MV-7 ou INV-907
Spécification
Spécification
Tube en verre de rechange
Verre borosilicaté
Pour la chromatographie liquide
Graduée, avec filetage et rainure
10 ml
Pour superloops de 10 ml