Learn More
Epredia™ Lames de microscope SuperFrost™, à bords rodés à 90°
La languette imprimée Thermo Scientific™ SuperFrost est imperméable à quasiment tous les produits chimiques et réactifs de laboratoire courants. Une large gamme de couleurs (7 couleurs standard) permet l’étiquetage et l’archivage de plusieurs échantillons d’examen de manière simple et claire.
Marque: Epredia™ AG00008332E01FST20
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.21960kg
Description
- Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
- La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
- Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
- Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
Spécification
Rodés 90° | |
76 mm | |
Jaune | |
Sans revêtement | |
Oui |
1mm | |
26 mm | |
ISO8037/I | |
50/boîte, 2,000/carton | |
76 x 26 mm |