Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope SuperFrost™, à encoche
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Rose
Violet
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
- La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
- Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
- Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1mm |
| Couleur | Violet |
| Certifications/Conformité | ISO8037/I |
| Revêtement | Sans revêtement |
| Quantité | 50/boîte, 5,000/carton |
| Surface d’écriture | Oui |