Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope SuperFrost™, à encoche
Code produit. 10457673 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Rose
Violet
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10457673
Marque: Thermo Scientific™ AAAA000086##32E00MNZ10MH#
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La languette imprimée Thermo Scientific™ SuperFrost est imperméable à quasiment tous les produits chimiques et réactifs de laboratoire courants. Une large gamme de couleurs (7 couleurs standard) permet l’étiquetage et l’archivage de plusieurs échantillons d’examen de manière simple et claire.
  • Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
  • La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
  • Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
  • Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Épaisseur (métrique) 1mm
Couleur Violet
Certifications/Conformité ISO8037/I
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte, 5,000/carton
Surface d’écriture Oui
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt