Learn More
Notrax Tapis de drainage antidérapant réversible Superflow™ XT
Code produit. p-7227261
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17722228
Marque: Notrax 566S0023BL
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides avec sa surface ultra résistante aux glissements. Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette.
  • Le tapis antidérapant réversible est remarquablement confortable et utilisable des deux côtés pour une durée de vie prolongée
  • Sa surface tissée perforée est antidérapante tout en permettant l’évacuation instantanée de liquides dans les zones humides
  • Faible épaisseur pour un accès facile des chariots et légèreté pour faciliter le levage et le nettoyage
  • Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
  • Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
  • Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 60 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm