Learn More
Notrax Superflow™ XT Nitrile Oil Resistant Reversible Anti-Slip Drainage Mat
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface area clear.
86.00€ - 373.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17752228
|
Notrax
567S0023BL |
90 cm | 60 cm |
86.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17762228
|
Notrax
567S0035BL |
152 cm | 91 cm |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17772228
|
Notrax
567S0046BL |
183 cm | 122 cm |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Reversible anti-slip mat is remarkably comfortable and usable on both sides for extended life
- Its perforated woven surface is slip resistant surfaces while allowing instant evacuation of liquids in wet areas
- Low profile for easy cart access and lightweight to facilitate lifting and cleaning
- Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip-resistant surface
- Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear
- Cleaning with detergent and water-jet is recommended for extended service life
Spécification
Noir | |
Caoutchouc en nitrile | |
Tapis industriel et commercial |