Learn More
Labcon Tubes de prélèvement et de transport pour échantillons SuperClear™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
- Comprend un bouchon fixé et un joint en élastomère moulé intégré
- Autoclavable (avec les bouchons fixés)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
- Température minimale : -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de prélèvement et de transport d’échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 0,34 oz. |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Couleur de bouchon | Émeraude |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis avec joint élastomère |
| Afficher plus |