Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis autoportants de 2,0 ml SuperClear™
Tubes autoportants
51.10€ - 361.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 2,0 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | Résine en polypropylène |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16654112
![]() |
Labcon
3620-870-000-9 |
Not Included | 500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte |
51.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16664112
![]() |
Labcon
3621-870-000-9 |
Screw Cap | 500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés/paquet, 10 paquets par boîte |
361.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16674112
![]() |
Labcon
3621-875-000-9 |
Attached Cap | 50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton |
264.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Tubes autoportants
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Congelables juqu’à -80°C ; autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
2,0 ml | |
Résine en polypropylène | |
2,0 ml | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ | |
RCF de 20000 |
Autoclavable | |
Naturel | |
Centrifugation | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis autoportants de 2,0 ml SuperClear™