Learn More
Labcon Tubes de culture de 17 x 100 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16674092
Click to view available options
Type de bouchon:
Double position
Non inclus
Matériau:
PS
Polystyrène stérile
Résine de polypropylène de classe USP VI
Résine de polypropylène de classe USP VI, stérile
Quantité d’emballage:
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
Couleur:
Naturel
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 16674092
Marque: Labcon 35263500009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Capacité : 14 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Diamètre (métrique) 17 mm
FCR max. 3000 RCF
Type de produit Tube à fond rond
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Non inclus
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
Jetable Oui
Graduée Non
À utiliser avec (application) Culture
Longueur (impériale) 3,93 in
Quantité d’emballage 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
Quantité 125 tubes/sachet
À utiliser avec (équipement) Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 14 mL
conditionnés en vrac 125
Bouchon inclus Non