Learn More
Labcon Tubes de culture de 17 x 100 mm SuperClear™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Marque: Labcon 3511-800-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Capacité : 14 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
17 mm | |
Tube à fond rond | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Naturel | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Non | |
3,93 in | |
1000/sachet | |
SuperClear™ | |
14 mL | |
Non |
3000 RCF | |
Autoclavables | |
Non inclus | |
100 mm | |
Oui | |
Culture | |
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | |
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
Non stérile | |
1000 |