Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
For cell culture and general laboratory use
Marque:  Labcon 3311-800-000-9
44.41 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17285704
  • 46.75€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à double position
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
12 mm
Tubes de culture
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Naturel
Résine de PP de classe USP VI
1000/boîte
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Non stérile
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
3000 RCF
Autoclavables
Non inclus
75 mm
Oui
12 mm
SuperClear™
5 ml