Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
Code produit. 17275714
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon interne double position
Bouchon à double position séparé
Double position
Non inclus
À insérer
Matériau:
PS
Polystyrène
Résine de PP de classe USP VI
Résine de polypropylène USP de classe VI
Résine de polypropylène de classe USP VI
Quantité d’emballage:
1000/boîte
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125/sachet ; 1000/boîte
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
3 000/boîte
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
3000 pièces
500 pièces
Code produit. 17275714
Marque: Labcon 33263500009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
For cell culture and general laboratory use
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à double position
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
FCR max. 3000 RCF
Type de produit Tubes de culture
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Non inclus
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Résine de PP de classe USP VI
Jetable Oui
Quantité d’emballage 125/sachet ; 1000/boîte
Largeur (métrique) 12 mm
À utiliser avec (équipement) Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 5 ml
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)