Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
For cell culture and general laboratory use
Marque: Labcon 3305-800-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Joint avec bouchon ou bouchons à double position
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
12 mm | |
Tubes de culture | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Transparent | |
PS | |
Non | |
3 000/boîte | |
SuperClear™ | |
5 ml |
1500 RCF | |
Non autoclavable | |
Non inclus | |
75 mm | |
Oui | |
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
12 mm | |
Non stérile | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |