Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
Code produit. 17255714
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon interne double position
Bouchon à double position séparé
Double position
Non inclus
À insérer
Matériau:
PS
Polystyrène
Résine de PP de classe USP VI
Résine de polypropylène USP de classe VI
Résine de polypropylène de classe USP VI
Quantité d’emballage:
1000/boîte
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125/sachet ; 1000/boîte
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
3 000/boîte
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
3000 pièces
500 pièces
Code produit. 17255714
Marque: Labcon 33168000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
For cell culture and general laboratory use
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à double position
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Transparent
Diamètre (métrique) 12 mm
FCR max. 3000 RCF
Type de produit Tubes de culture
Taille du bouchon 13 mm
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Bouchon à double position séparé
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Résine de PP de classe USP VI
Jetable Oui
Comprend Bouchons dans des sachets séparés
Quantité d’emballage 1000/boîte
Largeur (métrique) 12 mm
À utiliser avec (équipement) Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 5 ml
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)