Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marque: Labcon 3311-806-000-9
51.40 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.58540kg
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Joint avec bouchon ou bouchons à double position
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Tubes de culture | |
3000 RCF | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Violet | |
Résine de PP de classe USP VI | |
1000/boîte | |
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
Non stérile | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |
12 mm | |
Autoclavables | |
Non inclus | |
75 mm | |
Oui | |
12 mm | |
SuperClear™ | |
5 ml |