Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon interne double position
Bouchon à double position séparé
Double position
Non inclus
À insérer
Matériau:
PS
Polystyrène
Résine de PP de classe USP VI
Résine de polypropylène USP de classe VI
Résine de polypropylène de classe USP VI
Quantité d’emballage:
1000/boîte
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125/sachet ; 1000/boîte
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
3 000/boîte
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
3000 pièces
500 pièces
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Joint avec bouchon ou bouchons à double position
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| FCR max. | 3000 RCF |
| Type de produit | Tubes de culture |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Couleur | Orange |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Résine de PP de classe USP VI |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |