Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
Code produit. 16644082
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon interne double position
Bouchon à double position séparé
Double position
Non inclus
À insérer
Matériau:
PS
Polystyrène
Résine de PP de classe USP VI
Résine de polypropylène USP de classe VI
Résine de polypropylène de classe USP VI
Quantité d’emballage:
1000/boîte
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125/sachet ; 1000/boîte
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
3 000/boîte
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
3000 pièces
500 pièces
Code produit. 16644082
Marque: Labcon 33863350009
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For cell culture and general laboratory use
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à double position
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
FCR max. 1500 RCF
Type de produit Conical Tube
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Non inclus
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Résine de polypropylène USP de classe VI
Jetable Single-use
Graduée No
À utiliser avec (application) Culture
Longueur (impériale) 2,95 in
Quantité d’emballage 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
Quantité 25 tubes/sachet
À utiliser avec (équipement) For Cell Culture and General Laboratory Use
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 4 mL
conditionnés en vrac 25
Bouchon inclus No
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)