Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
For cell culture and general laboratory use
Marque: Labcon 3360-800-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Joint avec bouchon ou bouchons à double position
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
12 mm | |
Conical Tube | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Naturel | |
Polystyrene | |
No | |
2,95 in | |
1000 Tubes/Bag | |
SuperClear™ | |
4 mL | |
No |
1500 RCF | |
Non autoclavable | |
Non inclus | |
75 mm | |
Single-use | |
Culture | |
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs | |
For Cell Culture and General Laboratory Use | |
Non stérile | |
1000 | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |