Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 1,5 ml SuperClear™
Click to view available options
Conditionnement:
500/sachet, 10 sachets/boîte
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés / boîte, 10 boîtes par carton
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton
Type de bouchon:
Bouchon fixé
Bouchon à vis
Non inclus
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Les bouchons comprennent un joint torique en éthylène-propylène intégré
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Conditionnement | 500/sachet, 10 sachets/boîte |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| Stérilité | Non stérile |
| Gamme de produits | Microtubes à centrifuger SuperClear |
| Afficher plus |