Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage SuperBlock™ (PBS)
Code produit. 10668654 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
5 L
5 paquets
Nom chimique ou matériau:
Tampon de blocage, mélange sec
Tampons de blocage
Conditionnement:
100mL
1L
5 pièces
5L
Code produit. 10668654
Marque: Thermo Scientific™ 37536
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western.
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
Les caractéristiques du tampon de blocage SuperBlock sont les suivantes :
Durée de blocage : blocage des membranes en 5 à 10 minutes et des plaques ELISA en 2 minutes
Applications : ELISA, transfert Western, IHC ; sans biotine pour être utilisé avec le système streptavidine
Stabilité : conserver le tampon à 4°C pendant un an et les plaques bloquées à sec pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois
Blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock capable de générer un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampons de blocage
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Gamme de produits SuperBlock
Quantité 1 L