Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage SuperBlock™ (PBS)
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western.
Marque: Thermo Scientific™ 37535
179.95 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
Les caractéristiques du tampon de blocage SuperBlock sont les suivantes :• Durée de blocage : blocage des membranes en 5 à 10 minutes et des plaques ELISA en 2 minutes
• Applications : ELISA, transfert Western, IHC ; sans biotine pour être utilisé avec le système streptavidine
• Stabilité : conserver le tampon à 4°C pendant un an et les plaques bloquées à sec pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois
Blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock capable de générer un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
Spécification
Tampon de blocage SuperBlock (TBS), 1 litre | |
1 L | |
ELISA, Western Blot | |
1X | |
Protéine purifiée unique |
Tampons de blocage | |
Liquide | |
SuperBlock™ | |
TBS | |
Dès réception, Conserver à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |