Learn More
Berkshire™ Lingettes en polyester Super Polx™ SWSE
BIOPHARMA
Utilisez cette lingette blanchie en salle blanche dans les environnements contrôlés de classe ISO 4 et plus. Les lingettes en polyester Berkshire™ Super Polx™ SWSE sont composées 100 % en tricot polyester à filaments continus et présentent un niveau élevé de propreté, de résistance à l’abrasion et de compatibilité chimique.
Marque:  Berkshire™ SPSWSE0909B10
565.48 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15390631
  • 662.00€ / 1500 pièces
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 100 % en tricot polyester à filaments continus
  • Bord scellé
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO Berkshire de classe 4
  • Faibles particules, fibres, ions et substances extractibles
  • Grande résistance à l’abrasion
  • Chimiquement compatible avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
  • Absorbance élevée
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Bords et toucher doux pour les surfaces sensibles
  • Conforme aux exigences RoHS et REACH
Spécification
Spécification
Lingettes
Autoclavable
230 x 230 mm
150/Paquet
Tricot de polyester
Scellé
Décomposition et nettoyage des façades de bâtiments FAB et SUITE. Zone de configuration d'oxydation, de métallisation ou de CVD. Zone de traitement de la technique de photolithographie. LCD, écran plat et salle blanche.
Stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2019882H Type de certificatDéclaration de conformité Date28/02/2025 Catalog NumberSPSWSE0909B10
Numéro de lot2018650D Type de certificatDéclaration de conformité Date21/02/2025 Catalog NumberSPSWSE0909B10
Numéro de lot2018198E Type de certificatDéclaration de conformité Date11/10/2024 Catalog NumberSPSWSE0909B10
Numéro de lot2019882H Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2025 Catalog NumberSPSWSE0909B10
Numéro de lot2018650D Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberSPSWSE0909B10
Nom du produit
Berkshire™ Lingettes en polyester Super Polx™ SWSE > Taille : 230 x 230 mm