Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
BIOPHARMA
Super Polx™ SWSE is a sealed edge cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 3 and above environments.
558.00€ - 877.00€
Spécification
Type de produit Surface Wiper
Matériau Polyester
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Single-use
Épaisseur 1-ply
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17822588
Afficher les documents
Berkshire
SPSWSE0404B10
10 cm
558.00€
10 pièces
15540682
BIOPHARMA
Afficher les documents
Berkshire
SPSWSE121210
30 cm
877.00€
1500 pièces
Expédition estimée: 17-03-2025
Description
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Ultrasonically sealed edge
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
  • Lot tracing on each pack
  • Economical
  • Strong, tear and abrasion resistant
  • Very good absorbency
  • Low particles and fibers
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spécification
Spécification
Surface Wiper
Not Autoclavable
1-ply
Polyester
Single-use
Non-sterile