Learn More
Metro™ Étagère en treillis métallique chromé Super Erecta™, finition Brite
Code produit. 15956611
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 14 po. (61 x 35,5 cm)
24 x 21 po. (61 x 53 cm)
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 po. (76 x 53 cm)
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 po. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 po (106,6 x 53 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 po. (123 x 53 cm)
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 po (137 x 53 cm)
54 x 24 po (137 x 61 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 po. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 po. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 po. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 po (183 x 53 cm)
Capacité de charge (impériale):
600 lb
800 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15956611
Marque: Metro™ 2124BR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Manchons et cales en plastique.
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La tablette en treillis métallique chromé Super Erecta, finition Brite est facilement réglable. Utilisée avec les systèmes de rayonnage Super Erecta de Metro, elle offre plusieurs configurations de entreposage.
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition chromée économique pour un environnement sec, à faible humidité
  • La finition laquée donne l’aspect chromé
Spécification
Type de produit Wire Shelf
Dimensions (L x l) 24 x 21 po. (61 x 53 cm)
Finition Brite
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Comprend Manchons et cales en plastique
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 363 kg
Largeur (impériale) 21 in
Largeur (métrique) 53 cm
Matériau Chrome