Learn More
Metro™ Étagère en treillis métallique chromé Super Erecta™, finition Brite
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 14 po. (61 x 35,5 cm)
24 x 21 po. (61 x 53 cm)
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 po. (76 x 53 cm)
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 po. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 po (106,6 x 53 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 po. (123 x 53 cm)
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 po (137 x 53 cm)
54 x 24 po (137 x 61 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 po. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 po. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 po. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 po (183 x 53 cm)
Capacité de charge (impériale):
600 lb
800 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Manchons et cales en plastique.
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition chromée économique pour un environnement sec, à faible humidité
- La finition laquée donne l’aspect chromé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Dimensions (L x l) | 42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) |
| Finition | Brite |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Comprend | Manchons et cales en plastique |
| Longueur (impériale) | 42 po |
| Longueur (métrique) | 106,6 cm |
| Capacité de charge (impériale) | 800 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 363 kg |
| Largeur (impériale) | 14 po |
| Afficher plus |