Learn More
Metro™ Étagère en treillis métallique chromé Super Erecta™, finition Brite
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La tablette en treillis métallique chromé Super Erecta, finition Brite est facilement réglable. Utilisée avec les systèmes de rayonnage Super Erecta de Metro, elle offre plusieurs configurations de entreposage.
Marque: Metro™ 1460BR
Includes: Manchons et cales en plastique.
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition chromée économique pour un environnement sec, à faible humidité
- La finition laquée donne l’aspect chromé
Spécification
Wire Shelf | |
Brite | |
Manchons et cales en plastique | |
152,4 cm | |
272 kg | |
35,5 cm |
60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm) | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
60 in | |
600 lb | |
14 po | |
Chrome |