Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty Sterilization Wraps
GREENER_CHOICE
Code produit. 17862547 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
8 in
9 in
12 in
15 in
18 in
20 in
22 in
24 in
30 in
36 in
40 in
45 in
48 in
54 in
60 in
72 in
80 in
90 po
Largeur (impériale):
8 in
9 in
12 in
15 in
18 in
20 in
24 in
30 in
36 in
40 in
45 in
48 in
54 in
60 in
Packungsgröße:
125 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17862547
Marke: Keystone Cleanroom Products KCRP16003030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
  • Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
  • 2-Ply
  • Clean, no cellulose
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • An extensive range of sizes available means less cutting
  • Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
  • Certificate of Conformance sent with each shipment
  • Made in the USA
sterilization, sterilization sheets, sterilization wraps, autoclavable wraps
Spezifikation
Poids de base 88 gsm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Aucun
Couleur Dark Blue
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam Sterilisation
Matériau Non-woven Fabric
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 88 gsm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 88 gsm
Longueur (impériale) 30 in
Longueur (métrique) 76.2 cm
Largeur (impériale) 30 in
Largeur (métrique) 76.2 cm
Type de produit Sterilization Wrap (Super-duty)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt