Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Améliorez la qualité du gaz et optimisez l’analyse GC grâce aux filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™ faciles à utiliser.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-827
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10269654
  • 2197.04€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
Assurez la haute pureté (99,9999 % ou qualité 6.0) du gaz de sortie pour des performances GC optimales à l’aide des filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™. Les plaques de base peuvent être configurées en fonction des besoins individuels de l’utilisateur et il n’y a aucune contamination pendant le changement de cartouche. Les filtres à cartouche de gaz Super Clean faciles à utiliser et économiques permettent un remplacement rapide et sans outil.
Informations supplémentaires sur le produit
  • Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
  • Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
  • Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
  • Homologué TUEV
  • Pression maximale 11 bar (160 psi)
  • Débit maximal 7 L/min
Spécification
Spécification
Humidité : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air ; Oxygène : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Hydrocarbure : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air
Humidité : 7,2 g H2O Oxygène : 1 L O2 Hydrocarbure : 24 g HC (sous forme de n-butane)
Boîte de 4 cartouches
Humidité, oxygène, hydrocarbures
Plaque de base incluse