Learn More
Uvex™ Super Boss Casques de protection
Un casque de travail polyvalent qui permet une très bonne climatisation grâce à ses fentes d'aération latérales réglables.
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
Matériau | HDPE |
Modèle | 9750, Bord long |
Type de produit | Casque de sécurité industrielle |
Ventilée | Oui |
Description
- Casque optimisé pour la taille et le poids
- Bouches d’aération latérales réglables
- Harnais de suspension textile à 6 points avec bandeau
- Fentes latérales permettant de fixer des protections auditives ou des visières
Spécification
EN 397 | |
9750, Bord long | |
Oui |
HDPE | |
Casque de sécurité industrielle |