Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinate de sumatriptan
Code produit. 15811042
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103628-48-4
Formule moléculaire C18H27N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 413.49
Clé InChI PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-{3-[2-(diméthylamino)éthyl]-1H-indol-5-yl}-N-méthylméthanesulfonamide ; acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)CC1=CC=C2NC=C(CCN(C)C)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sumatriptan succinate
Point de fusion 165.0°C to 166.0°C
Couleur Transparent
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol
Poids de la formule 413.49
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sumatriptan succinate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sumatriptan succinate