Learn More
Solution d’acide sulfurique, 0,05 M, Fisher Chemical™ Code produit.: 12903634
FDS
Solution d’acide sulfurique, 0,05 M, Fisher Chemical™
Code produit. 12903634
1 000 ml
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Code produit. 12903634
Marque: Fisher Chemical VL 313 1000
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 0,05, 0,1 mol/L, eq/L
Quantité 1 000 ml
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1102977 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog NumberVL 313 1000
Numéro de lot1098454 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 313 1000
Numéro de lot1090071 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 313 1000
Numéro de lot1083007 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog NumberVL 313 1000
Numéro de lot1082379 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog NumberVL 313 1000
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique, 0,05 M, Fisher Chemical™ >