Learn More
Réactif acide sulfurique-formaldéhyde, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1086805 |
| Qualité | Eu. Ph. |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 100 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulphuric Acid-Formaldehyde Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1086805 (RP 217)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .