Learn More
Solution étalon de sulfure ISE, Mettler Toledo™
115.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Description | ISE standard S 1000 mg/L, 500mL |
Conditionnement | 500 ml |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |