Learn More
Chlorure de sulfuryle, solution 1 M. dans dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de sulfuryle est souvent utilisé comme source de chlore. Il est largement utilisé comme réactif dans la conversion de C-H → C-Cl adjacent à un substituant activateur tel que les carbonyles et les sulfoxydes. Il chlorine également les alcanes, alcènes, alcynes,
Le chlorure de sulfuryle est souvent utilisé comme source de chlore. Il est largement utilisé comme réactif dans la conversion de C-H → C-Cl adjacent à un substituant activateur tel que les carbonyles et les sulfoxydes. Il chlorine également les alcanes, alcènes, alcynes,
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuryl chloride |
CAS | 7791-25-5 |
Quantité | 500 mL |
Formule moléculaire | Cl2O2S |
Formule linéaire | SO2Cl2 |
Numéro MDL | MFCD00011451 |
Numéro UN | UN2922 |
Synonyme | sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Clé InChI | YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N |