Learn More
Chlorure de sulfuryle, solution 1,0 M dans dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 378151000
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XSpécification
Sulfuryl chloride | |
7791-25-5, 75-09-2 | |
Cl2O2S | |
MFCD00011451 | |
sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride | |
ClS(Cl)(=O)=O | |
134.96 | |
CHEBI:29291 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear pale yellow solution | |
1.3520g/mL |
1.0M Solution in Dichloromethane | |
100 mL | |
SO2Cl2 | |
15, 9110 | |
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N | |
sulfuroyl dichloride | |
24648 | |
134.97 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
1.352 |
Sécurité et traitement
- Sulfuryl chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.