Learn More
Acide sulfurique, ULTREX II, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | ULTREX II |
| CAS | 7664-93-9 |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 295°C à 315°C |
| Densité | 1,84 g/cm³ |
| Plage de pourcentage du dosage | 93 to 98 % |
| Quantité | 500ml |
| Formule moléculaire | H2O4S |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.