Learn More
Solution d’acide sulfurique, 2,5 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15644970
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
5 L
10 L
10 L
4 x 1 L
6 x 1 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Volumétrique, 2,5 M H2SO4 (5 N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid solution
Note relative au nom volumetric, 2.5 M H2SO4 (5N)
Quantité 10 L
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN2796
Poids de la formule 98.08
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid