Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
Description
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, USP
Prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP
Spécification
Spécification
| pH | 1,5 |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7664-93-9 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Tension de vapeur | 1 mmHg à 20°C |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | H2O4S |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00064589 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid